missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARH3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ARH3 |
---|---|
Concentration | 0.18 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816164
|
Proteintech
16504-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806164
|
Proteintech
16504-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ADPRHL2 is a member of the ADP-ribosylglycohydrolase family. The enzyme catalyzes the removal of ADP-ribose from ADP-ribosylated proteins. This enzyme localizes to the mitochondria, in addition to the nucleus and cytoplasm.Spécification
ARH3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8CG72, Q9NX46 | |
100206, 362600, 54936 | |
ARH3 Fusion Protein Ag9683 | |
Primary | |
-20°C | |
ADPRHL2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADP ribosylhydrolase 3, ADP ribosylhydrolase like 2, ADPRHL2, ARH3 | |
Adprhl2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |