missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARID2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-92943-0.1ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ARID2 Polyclonal antibody specifically detects ARID2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
| ARID2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:500 - 1:1000 | |
| ARID domain-containing protein 2, AT rich interactive domain 2 (ARID, RFX-like), BAF200KIAA1557AT-rich interactive domain-containing protein 2, BRG1-associated factor 200, DKFZp686G052, DKFZp779P0222, FLJ30619, p200, Zinc finger protein with activation potential, zipzap, zipzap/p200 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1586-1835 of human ARID2 (NP_689854.2). QNVVPQNTPMPPSPAVQVQGQPNSSQPSPFSGSSQPGDPMRKPGQNFMCLWQSCKKWFQTPSQVFYHAATEHGGKDVYPGQCLWEGCEPFQRQRFSFITHLQDKHCSKDALLAGLKQDEPGQAGSQKSSTKQPTVGGTSSTPRAQKAIVNHPSAALMALRRGSRNLVFRDFTDEKEGPITKHIRLTAALILKNIGKYSECGRRLLKRHENNLSVLAISNMEASSTLAKCLYELNFTVQSKEQEKDSEMLQ | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Modifiers | |
| 196528 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu