Learn More
ARID2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
226.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | ARID2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:500 - 1:1000 |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18686150
|
Novus Biologicals
NBP2-92943-0.02ml |
0.02 mL |
226.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18605021
|
Novus Biologicals
NBP2-92943-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ARID2 Polyclonal antibody specifically detects ARID2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunoprecipitationSpécification
| ARID2 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Chromatin Modifiers | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 196528 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ARID domain-containing protein 2, AT rich interactive domain 2 (ARID, RFX-like), BAF200KIAA1557AT-rich interactive domain-containing protein 2, BRG1-associated factor 200, DKFZp686G052, DKFZp779P0222, FLJ30619, p200, Zinc finger protein with activation potential, zipzap, zipzap/p200 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1586-1835 of human ARID2 (NP_689854.2). QNVVPQNTPMPPSPAVQVQGQPNSSQPSPFSGSSQPGDPMRKPGQNFMCLWQSCKKWFQTPSQVFYHAATEHGGKDVYPGQCLWEGCEPFQRQRFSFITHLQDKHCSKDALLAGLKQDEPGQAGSQKSSTKQPTVGGTSSTPRAQKAIVNHPSAALMALRRGSRNLVFRDFTDEKEGPITKHIRLTAALILKNIGKYSECGRRLLKRHENNLSVLAISNMEASSTLAKCLYELNFTVQSKEQEKDSEMLQ | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |