missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARID2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-92943-0.02ml

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18686150

  • 226.00€ / 0.02mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

ARID2 Polyclonal antibody specifically detects ARID2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

ARID2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:500 - 1:1000
ARID domain-containing protein 2, AT rich interactive domain 2 (ARID, RFX-like), BAF200KIAA1557AT-rich interactive domain-containing protein 2, BRG1-associated factor 200, DKFZp686G052, DKFZp779P0222, FLJ30619, p200, Zinc finger protein with activation potential, zipzap, zipzap/p200
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1586-1835 of human ARID2 (NP_689854.2). QNVVPQNTPMPPSPAVQVQGQPNSSQPSPFSGSSQPGDPMRKPGQNFMCLWQSCKKWFQTPSQVFYHAATEHGGKDVYPGQCLWEGCEPFQRQRFSFITHLQDKHCSKDALLAGLKQDEPGQAGSQKSSTKQPTVGGTSSTPRAQKAIVNHPSAALMALRRGSRNLVFRDFTDEKEGPITKHIRLTAALILKNIGKYSECGRRLLKRHENNLSVLAISNMEASSTLAKCLYELNFTVQSKEQEKDSEMLQ
0.02 mL
Chromatin Modifiers
196528
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis