Learn More
Uvex™ Athletic Lite Assembly Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Un ajustement compact et ergonomique permet un travail de précision avec des niveaux élevés de confort d’utilisation
- La doublure en micromousse à pore ouvert et à structure fine améliore les capacités de préhension
- Le revêtement mat et respirant réduit la transpiration excessive
- Parfaits pour le montage de précision, la maintenance, l’inspection et le tri
- Certifiés par la norme OEKO-TEX™ 100
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Micromousse NBR |
Couleur | Bleu, Noir |
Matériau | PA, Élasthanne |
Dimensions | 8 |
Norme EN388 | 4132X |
À utiliser avec (application) | Inspection, assemblage de précision, réparations et tri |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |