Learn More
Cole-Parmer™ Raccord à compression d’adaptateur fileté en PFA Parker Hannifin™
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque:  Cole-Parmer™ 31320-53
Code nomenclature Nacres: NB.17
Code produit. 11740429
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et utilisez l’écrou pour comprimer afin de former un joint sécurisé
  • Résistance chimique supérieure avec PFA durable
  • Disponibles en variétés mâles et femelles
  • Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Pour tubulure de 1/4 pouce de D.E. x filetage NPT(F) de 1/4 pouce
Autoclave ou oxyde d’éthylène
Raccord de compression
PFA
1 unité
NPT(F) 1/4 po
Nom du produit
Cole-Parmer™ Raccord à compression d’adaptateur fileté en PFA Parker Hannifin™ > Pour tubulure de 1/4 pouce de D.E. x filetage NPT(F) de 1/4 pouce