Learn More
Anticorps anti-axl anti-souris de rat, PE-Cyanine7, Clone : MAXL8DS, eBioscience™
Anticorps monoclonal de rat
Marque: Affymetrix eBioscience 25-1084-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: This MAXL8DS monoclonal antibody recognizes mouse Axl, a member of the TAM family of tyrosine kinase receptors that also includes MerTK and Tyro3. Within hematopoietic compartment the highest expression of Axl can be observed on dendritic cells and macrophages. Stimulation with TLR ligands has been shown to additionally upregulate this expression. This MAXL8DS antibody will work in flow cytometry on both native and fixed/permeabilized cells. Applications Reported: This MAXL8DS antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This MAXL8DS antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells cultured in the presence of GM-CSF. This may be used at less than or equal to 0.125 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product No. 00-8222) (100 μL of cell sample + 100 μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product No.
00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 488-561 nm, émission : 775 Nm ; laser : Laser bleu, laser vert, laser vert jaune L’Axl fait partie de la famille des récepteurs TAM, qui comprend également MerTK et TYRO3. L’Axl contient l’activité de la protéine kinase et est activé par dimérisation et auto-phosphorylation lors de la liaison du ligand. En réponse à ses ligands, Protéine S et GAS6, l’Axl active les voies anti-inflammatoires (par le biais de SOCS-1 et SOCS-3), ce qui limite la signalisation de la TLR et des cytokines. Cela entraîne des réponses inflammatoires atténuées dans les macrophages et les DC. Les récepteurs TAM sont également impliqués dans la phagocytose des cellules apoptotiques. Les souris dépourvues des trois récepteurs TAM ont plusieurs phénotypes dégénératifs liés à l’élimination inefficace des cellules et des membranes apoptotiques (par exemple, dans la rétine et le tractus reproductif mâle) et développent un phénotype auto-immun sévère apparenté au lupus érythémateux disséminé, y compris la production d’auto-anticorps à large spectre. En outre, l’Axl peut fonctionner comme récepteur d’entrée putatif pour les filovirus. L’Axl soluble peut servir de marqueur de la fibrose du foie, de la cirrhose et d’un certain nombre de malformations.Spécification
Axl | |
Monoclonal(e) | |
0,2 mg/ml | |
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
Q00993 | |
Axl | |
Protéine de fusion C57BL/6 souris Axl-human IgG Fc | |
100 μg | |
Primaire | |
Souris | |
Anticorps | |
IgG2a κ |
Cytométrie en flux | |
MAXL8DS | |
PE-Cyanine7 | |
Axl | |
ARK, AZF1, OVNI, Tyro7 | |
Rat | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
26362 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |