Learn More
Godet en PEHD avec bec verseur Azlontrade;
Godets en PEHD avec bec verseur pour un versement facilité avec graduations moulées
41.40€ - 50.05€
Spécification
Type de produit | Seau à bec verseur |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12055562
|
Azlon
BWX112 |
White |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12064588
|
Azlon
BWX114 |
White |
50.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12025562
|
Azlon
BWX106 |
Black |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
ulliPoignée permettant un levage et un transport aisés/liliBlanc ou noir au choix/liliGraduation moulée/li/ulSpécification
Seau à bec verseur | |
HDPE | |
Non | |
1 de chaque |