Learn More
Azpack™ Film de scellage en PTFE Azpack™
Se rabat facilement sur les joints rodés et les bouchons ou sur les cols des tubes et flacons. Le film de scellage en PTFE Azpack™ est non adhésif et stérilisable.
103.00€ - 162.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de produit | Bande adhésive |
Matériau | PTFE |
Épaisseur | 1mm |
À utiliser avec (équipement) | Joints rodés, bouchons, flacons |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11963854
|
Azpack™
11963854 |
100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11953854
|
Azpack™
11953854 |
50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- PTFE
- Non adhésif
- Rouleau de 10 m
- Stérilisable à la vapeur
Spécification
Blanc | |
PTFE | |
Joints rodés, bouchons, flacons |
Bande adhésive | |
1mm |