missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ B7-H3/CD276 Antibody (enoblituzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | B7-H3/CD276 |
|---|---|
| Clone | enoblituzumab |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30047631
|
Novus Biologicals™
NBP3-28383-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30047598
|
Novus Biologicals™
NBP3-28383-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044144
|
Novus Biologicals™
NBP3-28383-100ug |
100 μg |
349.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
B7-H3/CD276 Monoclonal antibody specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| B7-H3/CD276 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Immunology | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule | |
| B7-H3/ CD276 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| enoblituzumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q5ZPR3 | |
| 80381 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit