Learn More
BD Base levure-azote Difco™ sans amino-acides et sulfate d’ammonium
Utilisée en génétique moléculaire pour la classification des levures en fonction des besoins en matière de carbone et d’azote. La base levure-azote BD™ Difco™ sans acides aminés et sulfate d’ammonium est préparée selon les formules de Wickerham.
270.00€ - 4355.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Couleur | Beige jaunâtre clair |
Contenu et stockage | <30°C |
Forme | Déshydraté, sous forme de poudre |
Type de milieu | base levure-azote |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11733014
|
BD
233510 |
Seau | 10 kg |
4355.00€
10kg |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11743014
|
BD
233520 |
Flacon | 100 g |
270.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les milieux avec base levure-azote sans acides aminés et sulfate d’ammonium sont inclus dans de nombreuses applications pour l’étude des levures en génétique moléculaire. Les levures sont des cellules unicellulaires, eucaryotes, en bourgeonnement qui sont généralement de forme ronde à ovale ou allongée. Elles se multiplient principalement par la production de blastoconidies (bourgeons). Les colonies de levures ont une texture humide et crémeuse ou glabre à membraneuse. Les levures sont considérées comme des agents pathogènes opportunistes.
- Contient tous les nutriments essentiels et vitamines nécessaires à la culture des levures et une source d’azote et de glucides
- Manque d’acides aminés, histidine, méthionine, tryptophane et sulfate d’ammonium
- Préparée selon la modification de Guenter de la formulation de base levure-azote de Wickerham
- Affiche une bonne réponse de culture à Kloeckera apiculata 9774 et Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (solution à 0,17%, 25°C) : 4,5 ± 0,2
Informations sur la commande
Les prix s’entendent par unité, sauf indication contraire.
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
<30°C | |
base levure-azote | |
Formule approximative par litre :
|
Beige jaunâtre clair | |
Déshydraté, sous forme de poudre | |
Base levure-azote sans amino-acides et sulfate d’ammonium | |
Pour la classification des levures en fonction des facteurs de stimulation de colonies et de la morphologie des cellules |