Learn More
Bel-Art™ Gants de boîte à gants à soufflets SP Scienceware™
Forme une unité étanche avec la boîte. Fabriqués en latex naturel avec une main amovible, les manchons s’adaptent aux ports circulaires de 20 cm (8 po) et aux ports ovales de 18 x 25 cm (7 x 10 po).
60.30€ - 660.00€
Alert:
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant.Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit | Marque | Format | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16501510
|
Bel-Art™
H50025-0309 |
Taille moyenne (9) | Soufflets et gant |
660.00€
1 paire |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10593844
|
Bel-Art™
H50025-0310 |
Grand (10) | Soufflets et gant |
660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16581500
|
Bel-Art™
F50025-0331 |
Petit (8) | Gant de rechange |
60.35€
1 paire |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16591500
|
Bel-Art™
F50025-0332 |
Taille moyenne (9) | Gant de rechange |
60.35€
1 paire |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10629253
|
Bel-Art™
F50025-0333 |
Grand (10) | Gant de rechange |
60.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Forme une unité étanche grâce au joint torique intégré à la boîte
- Les soufflets permettent la circulation de l’air de refroidissement
- Lorsque le gant et la manche sont séparés, la manche reste fixée à la boîte
- Les tailles de gants sont interchangeables et presque tous les gants de laboratoire, chirurgicaux ou jetables standard peuvent être utilisés
- La longueur de la manche et du gant étendus est d’environ 76 cm (30 po)
- À utiliser avec les bagues de serrage H50025-0320 pour maintenir les gants en place
Informations sur la commande
Le manchon s’adapte aux ports circulaires de dia. ext. de 8 po(20 cm) et aux ports ovales de 7 x 10 po (18 x 25 cm).Longueur étendue avec gant, 30 po (76 cm).Une paire par boîte.