Learn More
Bel-Art™ Sachets pour déchets auto-adhésifs SP Scienceware™ Cleanware™
Les sachets pour déchets jetables libèrent de l’espace sur la paillasse ou la hotte lorsqu’ils sont accrochés à un mur. Les sachets pour déchets auto-adhésifs Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ adhèrent aux armoires et autres surfaces.
57.35€ - 91.25€
Spécification
Type de produit | Sachet pour déchets de laboratoire |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Cleanware |
Comprend | Bande adhésive |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372144
|
Bel-Art™
F13174-1008 |
10 x 8 po (25,4 x 20,32 cm) |
57.35€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382144
|
Bel-Art™
F13174-1012 |
16 x 12 po (40,64 x 30,48cm) |
91.25€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Retirez le support de la bande adhésive sur le dessus et accrochez-le à proximité de votre zone de travail
- Le panneau arrière est plus long que l’avant pour une ouverture facile
- Haute densité de haut poids moléculaire (HMHD) ; autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Le poids maximal du contenu ne doit pas dépasser 1,36 kg (3 lb)
Compliance
Tests de résistance aux déchirures ASTM 1709 Dart Impact et ASTM 1922 réussis
Spécification
Sachet pour déchets de laboratoire | |
Oui | |
Bande adhésive | |
1 mil |
Blanc | |
Cleanware | |
HDPE |