Learn More
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™ Code produit.: 12358218
Expédition estimée: 21-01-2026
Il en reste null
Ajouter au panier
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™
Code produit. 12358218 Tous les produits SP Scienceware Produits
60 ml, 12 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12358218
Marque: Bel-Art™ F116370002
Faites le plein, stockez et économisez
Utilisez le code promo 24125
Afficher toutes les promotions
Il en reste null
Expédition estimée: 21-01-2026
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Flacons de distribution Easy-Squeeze permettent un contrôle extrêmement précis des gouttes
  • Le bouchon de scellage se clipse facilement et reste hermétique même après plusieurs utilisations
  • L’ouverture de la pointe est de 0,76 mm (0,030 po)
  • En polyéthylène basse densité (PEBD) moulé
Specifications
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Translucent, Red
Matériau PEBD
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Jetable Reusable
Dropper Capacity 2 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bouche Étroit, fileté
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 109 mm
Type de produit Dispensing Bottle
Largeur (impériale) 1.45 in.
Longueur (impériale) 4.28 in.
Hauteur (impériale) 4.28 in.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 18 mm
Diamètre (métrique) 36.8 mm
Type de bouchon À sertir
Autoclavable Non autoclavable
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™ >