Learn More
Bel-Art™ Racks pour boîtes de Petri / boîtes de contact SP Scienceware™ Poxygrid™
Pour un transport, une incubation et un stockage sûrs des plaques de contact et une organisation pratique
35.30€ - 89.70€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Fil d’acier |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de contact avec couvercle |
Dimensions (L x l x H) | 9,62 x 3,25 x 5,5 po (24,6 x 8,2 x 14 cm) |
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13475389
|
Bel-Art™
F18979-0002 |
30 |
89.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13415399
|
Bel-Art™
F18979-0003 |
10 |
35.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le rack durable en acier recouvert d’époxy bleu est conçu pour stocker des plaques de contact avec couvercles d’un diamètre de 72 mm maximum
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Convient aux modèles RODAC™ et BD™
- Son format compact permet d’optimiser l’espace d’incubation
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavables | |
Fil d’acier | |
9,62 x 3,25 x 5,5 po (24,6 x 8,2 x 14 cm) | |
9,62 in | |
3,25 in | |
5,5 in |
Bleu | |
Plaques de contact avec couvercle | |
24,6 cm | |
8,2 cm | |
14 cm |