Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs de paillasse
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse.
204.00€ - 444.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
Type | Refroidisseur de paillasse |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Array | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Array | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10777232
|
Thermo Scientific™
355501 |
-20°C | 4 x 5 | 20 (tubes de 0,2 à 0,5 ml) |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10292581
|
Thermo Scientific™
5115-0012 |
-20°C | 3 x 4 | 12 (tubes de 0,2 à 0,5 ml) |
207.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10252631
|
Thermo Scientific™
5115-0032 |
-20°C | 4 x 8 | 32 (tubes de 0,2 à 0,5 ml) |
397.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10525021
|
Thermo Scientific™
5116-1300 |
0°C | 3 x 4 | 12 (tubes de 12 à 13 mm de diamètre) |
434.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10253921
|
Thermo Scientific™
5116-1600 |
0°C | 3 x 4 | 12 (tubes de 16 à 17 mm de diamètre) |
444.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10089140
|
Thermo Scientific™
DS5116-0012 |
0°C | 3 x 4 | 12 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml) |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10778391
|
Thermo Scientific™
DS5116-0032 |
0°C | 4 x 8 | 32 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml) |
415.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10741792
|
Thermo Scientific™
DS5114-0012 |
-20°C | 3 x 4 | 12 (flacons cryogéniques de 0,2 à 1,5 ml) |
303.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse Thermo Scientific™.
- Maintenez une température de congélation pendant les cycles de dégivrage, les pannes électriques et les ouvertures accidentelles de la porte.
- Peuvent contenir 12, 20 ou 32 tubes.
- Des inserts sont fournis pour être utilisés avec des tubes pour microcentrifugeuse de 0,2 à 0,5 ml.
- La grille imprimée sur le couvercle à un seul sens de pose facilite l’orientation et l’identification des échantillons.
- Moulés en polycarbonate résistant aux impacts et dotés d’une poignée de verrouillage pour une utilisation à long terme.
- Empilables pour gagner de l’espace.
Spécification
Polycarbonate | |
Refroidisseur de paillasse |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.