Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bergamo
L’ajustement confortable pour le creusement des pieds offre une sensation de pieds naturellement légers et aérés. Des dessus résistants à l’eau et pratiquement étanches à toute pénétration. La semelle extérieure 100 % en caoutchouc nitrile repousse les liquides, nocifs ou non et les contours de semelle conçus de manière ingénieuse procurent une meilleure préhension sur presque toutes les surfaces.
Marque: Emma Safety Footwear 107092-45
Informations supplémentaires : Poids : 1.57200kg
Description
- Chaussure de travail O3 - sans bout en acier avec plaque de semelle
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20347:2012 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
45 |
Lacets | |
Bergamo | |
Cuir |