Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bergamo
L’ajustement confortable pour le creusement des pieds offre une sensation de pieds naturellement légers et aérés. Des dessus résistants à l’eau et pratiquement étanches à toute pénétration. La semelle extérieure 100 % en caoutchouc nitrile repousse les liquides, nocifs ou non et les contours de semelle conçus de manière ingénieuse procurent une meilleure préhension sur presque toutes les surfaces.
142.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20347:2012 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Bergamo |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998161
|
Emma Safety Footwear
107092-39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908171
|
Emma Safety Footwear
107092-40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918171
|
Emma Safety Footwear
107092-41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928171
|
Emma Safety Footwear
107092-42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938171
|
Emma Safety Footwear
107092-44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948171
|
Emma Safety Footwear
107092-45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958171
|
Emma Safety Footwear
107092-46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968171
|
Emma Safety Footwear
107092-47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978171
|
Emma Safety Footwear
107092-48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussure de travail O3 - sans bout en acier avec plaque de semelle
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20347:2012 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être |
Lacets | |
Bergamo | |
Cuir |