Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ SCX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les colonnes LC SCX Thermo Scientific™ BioBasic™ pour la séparation optimisée des protéines, peptides et autres espèces cationiques. Ces colonnes haute performance sont idéales pour l’analyse des protéines, peptides et autres biomolécules, offrant une meilleure efficacité que l’échange d’ions polymériques.
- Phase échangeuse de cations forts basée sur une chimie acide sulfonique
- Séparation et rétention des espèces basiques et autres espèces cationiques
- 300 Å de taille de pores pour des séparations de protéines et peptides améliorées
- Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 300 Å |
Surface spécifique | 100 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L52 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Application Notes
Posters