Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à vis en polypropylène noirs pour flacons d’échantillonnage en verre
Se vissent solidement sur le col fileté des flacons de prélèvement en verre de forme haute ou basse pour les fermer hermétiquement. Les bouchons à vis noirs en PP Fisherbrand™ pour flacons de prélèvement en verre sont revêtus d’une feuille de métal et disponibles en plusieurs tailles pour convenir à de nombreux flacons de forme haute ou basse.
22.60€ - 67.95€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | PP avec revêtement AFM |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15304799
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 18 mm |
47.95€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15314799
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 22 mm |
51.30€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15324799
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 28 mm |
67.95€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15384789
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 10 mm |
22.60€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15394789
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 15 mm |
36.25€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécialement conçu pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage à col vissant en verre Fisherbrand™
- Structure en polypropylène avec revêtement en feuille de métal
- S’adapte aux flacons de forme haute et trapue
- Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons
- Les fioles d’échantillonnage à col vissant conviennent aux applications de milieu, diagnostic, stockage, affichage et prélèvement d’échantillons
Spécification
Noir | |
PP avec revêtement AFM | |
Bouchon à vis |