Learn More
Brady™ Kit d’imprimante pour étiquettes BMP51, EU
Fabricant d’étiquettes portatif multi-fonctionnalités pour fabriquer rapidement des étiquettes en déplacement. Le kit d’imprimante d’étiquettes Brady™ BMP51 comprend une lame intégrée et utilise des cartouches faciles à charger par le haut.
520.00€ - 965.59€
Spécification
Type de produit | Label Printer |
---|---|
Type d’affichage | Monocolor LCD |
Largeur (métrique) | 115 mm |
Profondeur (métrique) | 225 mm |
Capacité de couleur | Monochrome |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Type de logiciel | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Type de logiciel | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11992722
|
Brady™
710894 |
255 mm | 115 mm | LabelMark, CodeSoft |
520.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11902732
|
Brady™
710896 |
90 mm | 115 mm | LabelMark |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11972732
|
Brady™
710932 |
90 mm | 115 mm | Codesoft, LabelMark |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Permet de concevoir et d’imprimer des étiquettes avec une imprimante à l’aide d’un téléphone Android
- Avec tête d’impression 300 DPI
- Imprime des étiquettes d’une largeur maximale de 38,1 mm
- Imprime sur des matériaux continus et découpés
- Avec coupe-batterie intégré, cartouches faciles à charger par le haut, options pour l’alimentation de la batterie
- Avec clavier QWERTY complet
Spécification
Label Printer | |
115 mm | |
Monochrome | |
48 MB - up to 25,000 labels | |
300 dpi | |
1 Ea. |
Monocolor LCD | |
225 mm | |
Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish | |
25.4 mm/sec. | |
USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi |