Learn More
BNP Antibody (8D5B4C11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-47507-0.025ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
BNP Monoclonal specifically detects BNP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| BNP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein | |
| Mouse | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Ascites |
| ELISA | |
| 8D5B4C11 | |
| ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| NPPB | |
| Synthetic peptide corresponding to aa (Cys-Phe-Gly-Arg-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser) of human BNP, conjugated to KLH. | |
| 0.025 mL | |
| Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 4879 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu