Learn More
BNP Antibody (8D5B4C11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€
Spécification
| Antigène | BNP |
|---|---|
| Clone | 8D5B4C11 |
| Dilution | ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18520281
|
Novus Biologicals
NBP1-47507-0.025ml |
0.025 mL |
187.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BNP Monoclonal specifically detects BNP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| BNP | |
| ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human | |
| 4879 | |
| Synthetic peptide corresponding to aa (Cys-Phe-Gly-Arg-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser) of human BNP, conjugated to KLH. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 8D5B4C11 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission | |
| BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein | |
| NPPB | |
| IgG1 | |
| Unpurified |
For Research Use Only