missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOK Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-92315-0.1ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
BOK Polyclonal antibody specifically detects BOK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| BOK | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Bcl2-L-9, BCL2L9bcl-2-related ovarian killer protein, Bcl-2-like protein 9, BCL2-related ovarian killer, BOKL, hBOK, MGC4631 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human BOK (NP_115904.1). MEVLRRSSVFAAEIMDAFDRSPTDKELVAQAKALGREYVHARLLRAGLSWSAPERAAPVPGRLAEVCAVLLRLGDELEMIRPSVYRNVARQLHISLQSEP | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 666 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu