missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOK Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | BOK |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18681421
|
Novus Biologicals
NBP2-92315-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18608181
|
Novus Biologicals
NBP2-92315-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BOK Polyclonal antibody specifically detects BOK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| BOK | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 666 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Bcl2-L-9, BCL2L9bcl-2-related ovarian killer protein, Bcl-2-like protein 9, BCL2-related ovarian killer, BOKL, hBOK, MGC4631 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human BOK (NP_115904.1). MEVLRRSSVFAAEIMDAFDRSPTDKELVAQAKALGREYVHARLLRAGLSWSAPERAAPVPGRLAEVCAVLLRLGDELEMIRPSVYRNVARQLHISLQSEP | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit