Learn More
Bohlender™ BOLA™ Raccords à vis de laboratoire EX
Raccords à vis de laboratoire EX Capuchon noir en PPS-EX/fibre de verre conductible, pièces intérieures en PTFE-EX conductible.
27.75€ - 53.60€
Spécification
Matériau | PPS-EX, PTFE-EX |
---|---|
Type | Screw Joint |
Couleur | Black |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10227644
|
Bohlender™
D840-66 |
4 mm | GL 14 |
27.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
10074234
|
Bohlender™
D841-54 |
6 mm | GL 18 |
29.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
10360045
|
Bohlender™
D842-62 |
8 mm | GL 25 |
53.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
- Screw cap made of conductive black PPS-EX reinforced with glass fibers
- Inner parts made of conductive PTFE-EX
Spécification
PPS-EX, PTFE-EX | |
Screw Joint | |
Black |