Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flacons laveurs vitrum
Flacons laveurs vitrum Avec deux cols GL 18flacons en verre de borosilicate.
188.68€ - 285.14€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Capacité (impériale) | Hauteur (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Capacité (impériale) | Hauteur (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15659384
|
Bohlender™
N1662-34 |
500 mL | 19,2 oz. | 186 mm | Flacon fileté : GLS 80 |
188.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17127534
|
Bohlender™
N1662-24 |
1 000 ml | 34 oz. | 256 mm | Flacon fileté : GL 45 |
235.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17137534
|
Bohlender™
N1662-44 |
1 000 ml | 34 oz. | 256 mm | Flacon fileté : GLS 80 |
285.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Composé d’un corps en PTFE avec un bouchon à vis et deux cols latéraux filetés GL 18
- Bouteille adaptée en verre borosilicate ainsi qu’un tube d’entrée FEP et un distributeur de gaz avec des alésages très fins
- Entrée et sortie faciles du gaz au moyen de tubes à paroi dure (par exemple en PTFE) qui peuvent être raccordés aux cols filetés à l’aide de joints à vis de laboratoire BOLA™
- Les tuyaux élastiques peuvent être raccordés à l’aide de connecteurs de tuyaux
- Particularité : le corps du distributeur peut être tourné indépendamment du bouchon à vis (le distributeur complètement assemblé peut être retiré et fixé sur une autre bouteille sans risque de démonter la tubulure)
Spécification
Verre borosilicaté, PTFE |