Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures professionnelles de style richelieu
Avec support de cheville dans le cambrion.
Marque:  Emma Safety Footwear MM10709047
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10021944
  • 149.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 18-04-2023
Description
  • Polished black full-grain leather uppers
  • Impenetrable nitrile rubber sole
  • Hydro-Tec™ sanitized silver and wellness leather inlay sole
  • Woven zero penetration insole
  • Anti-bacterial with leather top layer in-lay sole
  • Antistatic properties: ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Spécification
Spécification
Black
Ankle support
Anti-bacterial with leather top layer inlay sole
Brogue
Business Shoe
Leather
47
Impenetrable nitrile rubber
EN ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1