Learn More
Rogo Sampaic™ Burettes en verre de classe B
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes en verre Rogo Sampaic™ de classe B sont fabriquées en verre borosilicaté transparent durable.
49.71€ - 84.69€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11794126
|
Rogo Sampaic™
DND008 |
10 ml | ±0,05 ml |
83.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11792644
|
Rogo Sampaic™
DND009 |
25 ml | ± 0,1 ml |
84.69€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11754136
|
Rogo Sampaic™
DND010 |
50 ml | 0,10 ml |
49.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Avec entonnoir
- Robinet droit en verre
- Graduations rouges permanentes
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Verre borosilicaté |