Learn More
Brady™ Marqueurs pour fil en vinyle laminé
Pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP™71
39.25€ - 69.65€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
---|---|
Couleur | Blanc, Translucide |
Finition | Mat |
Matériau | Vinyle |
Type de produit | Étiquette de marquage de fil |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Quantité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Quantité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11791725
|
Brady™
115103 |
0,5 x 0,75 in | Étiquette | 500/Bte | Identification de panneaux, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11717304
|
Brady™
115098 |
0,75 x 1 po | Étiquette | 250/Bte | Identification de panneaux, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11745663
|
Brady™
115102 |
1 x 1 po | Étiquette | 250/Bte | Câbles de communication, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11735653
|
Brady™
115101 |
1 x 2,5 in | Étiquette | 100/rouleau | Câbles de communication, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11737274
|
Brady™
114804 |
0,75 x 1,5 in | Étiquette | 250/Bte | Câbles de communication, identification générale et industrielle, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11737154
|
Brady™
115089 |
1 x 4 po | Étiquette | 100/rouleau | Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11787354
|
Brady™
114794 |
0,5 x 1,5 in | Étiquette | 500/Bte | Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11727304
|
Brady™
115100 |
1 x 1,5 in | Étiquette | 250/Bte | Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11707304
|
Brady™
115093 |
1,5 x 1,5 in | Étiquette | 250/Bte | Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11747154
|
Brady™
115095 |
1,5 x 4 po | Étiquette | 100/rouleau | Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11757154
|
Brady™
115099 |
85,73 x 25,40 mm | Cartouche | 100/rouleau | Câbles de communication, identification de voix / données |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Utilisation pour l’identification des fils et des câbles
- Utilisation dans les laboratoires pour l’identification des flacons
- La zone protégée offre une excellente résistance chimique et à l’abrasion
- La zone non imprimée s’enroule autour et sert de pellicule pour protéger le texte imprimé
- Couleur : Blanc
Order Info
Dimensions et couleurs supplémentaires disponibles. Contactez le service client Fisher Safety pour vous procurer les informations de commande.
Specifications
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de marquage de fil | |
–40°C à +70°C |
Blanc, Translucide | |
Vinyle | |
–40 à 158°F |