Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons, centrifugeuses ou tubes Eppendorf™
Les étiquettes à transfert thermique pour flacons, centrifugeuses ou tubes Eppendorf™ sont constituées de tissu en nylon et de polyester laminé imprimables pour les imprimantes à transfert thermique.
331.00€ - 515.00€
Specifications
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL/Pass 2002/95/CE |
Description | Étiquettes imprimables par transfert thermique |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Product Code | Brand | Largeur (impériale) | Hauteur (impériale) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Largeur (impériale) | Hauteur (impériale) | Price | Quantity & Availability | ||||
11864145
|
Brady™
030542 |
0,5 po | 0,75 po |
515.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11522935
|
Brady™
062357 |
0,9 in | 0,5 in |
331.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10612434
|
Brady™
062378 |
1 in | 0,3 in |
353.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses.
Specifications
Autoclavable | |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
Étiquette | |
Thermal Transfer | |
Non stérile | |
Rectangle | |
–40°C à +90°C | |
0,165 mm |
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL/Pass 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Imprimante d’étiquettes BBP™81 ; imprimante d’étiquettes BRADY™ de série IP ; imprimante d’étiquettes BradyPrinter de série PR Plus | |
-40°F to +194°F | |
0,0065 in |