Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon pour flacons / tubes de 0,5 à 8 ml pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200 et TLS-PC Link™
Étiquettes pour flacons ou tubes de 0,5 à 8 ml
71.15€ - 142.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Format | Étiquette |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10572782
|
Brady™
062257 |
0,5 in | 0,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10522212
|
Brady™
018509 |
0,75 po | 0,5 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
- Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
- Adaptées à différents environnements, des applications impliquant de l’azote liquide aux autoclaves
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ | |
1 | |
Rectangle | |
–196°C à +90°C |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Bte | |
–320 à 194°F | |
0,165 mm |