Learn More
BRAND™ Barrettes d’inserts BRANDplates™ avec système d’ouverture
Disponible avec deux membranes PC ou PET
308.00€ - 399.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Type | Bandes d'insertion avec système d'ouverture d'entrée |
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15650617
|
BRAND™
782821 |
Membrane PC | 1μm |
363.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15387177
|
BRAND™
782861 |
Membrane PC | 8μm |
363.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15660607
|
BRAND™
782801 |
Membrane PC | 0,4 μm |
363.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15610617
|
BRAND™
782811 |
PET | 0,4 μm |
363.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15387257
|
BRAND™
782871 |
PET | 8μm |
363.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15650627
|
BRAND™
782841 |
Membrane PC | 3μm |
363.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15650647
|
BRAND™
782901 |
Membrane PC | 0,4 μm |
399.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15670647
|
BRAND™
782911 |
PET | 0,4 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Stérile
- Surface cellGrade™ plus
- Avec des canaux d’entrée qui permettent un changement rapide et constant des milieux, de la culture en immersion à la culture en suspension
- Les canaux d’entrée permettent de régler le niveau du milieu sans endommager le modèle tissulaire
- Matériau de la membrane : PC ou PET pour différentes exigences optiques et types de visibilité cellulaire
- Plusieurs tailles de pores de membrane pour différentes applications : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- 12 barrettes/bte. de quatre puits chacune
Applications :
Préparation automatisée in vitro de tissus humains
Spécification
Polystyrène | |
Stérile | |
Bandes d'insertion avec système d'ouverture d'entrée |