Learn More
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™ Code produit.: 10685682
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit. 10685682 Tous les produits Fisher Chemical Produits
2,5 l, 2.50L
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10685682
Marque: Fisher Chemical J/2840/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, Quantité :1 L, CAS :7778-77-0, incolore, Emballage :flacon en plastique PEHD, pH :6, numéro MDL :81857, forme physique :Liquide
Spécification
CAS 7778-77-0
Couleur Incolore
pH 6
Forme physique Liquide
Quantité 2,5 l
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2550057 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2025 Code produitJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Numéro de lot2537264 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2025 Code produitJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Numéro de lot2537263 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2025 Code produitJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Numéro de lot2528162 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2025 Code produitJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Numéro de lot2526119 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Code produitJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™ >