Learn More
Abeba™ Chaussures 3940 habillées pour femmes
Confortable avec partie supérieur en cuir lisse. Antistatiques.
102.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Cuir |
Modèle | 3940 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15661218
|
Abeba™
3940/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15671218
|
Abeba™
3940/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15681218
|
Abeba™
3940/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15691218
|
Abeba™
3940/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15601228
|
Abeba™
3940/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15611228
|
Abeba™
3940/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15621228
|
Abeba™
3940/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure en cuir antistatique
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Talon 60 mm
Spécification
Noir | |
Cuir | |
3940 |
Microfibre | |
Cuir |