Learn More
c-Myb Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | c-Myb |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837784
|
Proteintech
17800-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827784
|
Proteintech
17800-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Transcriptional activator; DNA-binding protein that specifically recognize the sequence 5′-YAAC[GT]G-3′. Plays an important role in the control of proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.Spécification
c-Myb | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P06876, P10242 | |
17863, 4602 | |
c-Myb Fusion Protein Ag12021 | |
Primary | |
-20°C | |
MYB |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
c myb_CDS, Cmyb, c-Myb, efg, MYB, Proto oncogene c Myb, Transcriptional activator Myb | |
Myb | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |