missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C-Peptide Antibody (CII-29), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-05439
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
C-Peptide Monoclonal antibody specifically detects C-Peptide in Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunoassay.
Spécification
| C-Peptide | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin | |
| Rat | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reacts with rat c-peptide II, mouse c-peptide II, mouse c-peptide I, rat c-peptide I and rat proinsulin | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay | |
| CII-29 | |
| ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Sandwich ELISA 1:100-1:2000 | |
| INS | |
| Reacts with rat c-peptide II, mouse c-peptide II, mouse c-peptide I, rat c-peptide I and rat proinsulin | |
| 0.2 mg | |
| Diabetes Research | |
| 3630 | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu