missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C15orf29 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24795-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833295

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The function of the C15orf29 protein has not yet been determined.
Spécification

Spécification

C15orf29
Polyclonal
Unconjugated
KATNBL1
C15orf29, Katanin p80 subunit B-like 1, KATNB1-like protein 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
691543, 72425, 79768
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.46 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9CWJ3, Q9H079
Katnbl1
C15orf29 Fusion Protein Ag20700
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions