missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C15orf55 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | C15orf55 |
|---|---|
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16826205
|
Proteintech
28639-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16816205
|
Proteintech
28639-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The C15orf55 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human C15orf55. This antibody recognizes human, mouse antigen. The C15orf55 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
| C15orf55 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| 500 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 256646 | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit