Learn More
C1orf56 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C1orf56 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804015
|
Proteintech
25433-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894005
|
Proteintech
25433-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody detects the endogenous protein (35 kDa) in mouse testis. The identity of an additional 65 kDa band is unknown.
C1orf56, also named as MENT, AF1Q and MLLT11, is involved in control of cellular proliferation. It is highly expressed in several cancers especially in neuroblastoma.Spécification
C1orf56 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9BUN1 | |
229588, 54964 | |
C1orf56 Fusion Protein Ag13860 | |
Primary | |
-20°C | |
MENT |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AF1Q, C1orf56, MENT, MLLT11, RP11 316M1.9 | |
Gm128, MENT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |