missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1orf71 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C1orf71 |
---|---|
Concentration | 0.32 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804835
|
Proteintech
26322-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894825
|
Proteintech
26322-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Required for targeting of connexins to the plasma membrane.Spécification
C1orf71 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q6PJW8, Q8CBC4 | |
163882, 226744 | |
C1orf71 Fusion Protein Ag23732 | |
Primary | |
-20°C | |
CNST |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C1orf71, CNST, Consortin | |
CNST | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |