missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1qR1/CD93 Antibody (2F7D11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-37310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
C1qR1/CD93 Monoclonal specifically detects C1qR1/CD93 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| C1qR1/CD93 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| C1q receptor 1, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4 | |
| Mouse | |
| 68.6 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2F7D11 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD93 | |
| Purified recombinant fragment of human CD93 (AA: 474-535) expressed in E. Coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 22918 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu