missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1qR1/CD93 Antibody (2F7D11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 562.00€
Spécification
| Antigène | C1qR1/CD93 |
|---|---|
| Clone | 2F7D11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18111128
|
Novus Biologicals
NBP2-37310 |
0.1 mL |
562.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18647925
|
Novus Biologicals
NBP2-37310-0.025ml |
0.025 mL |
203.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
C1qR1/CD93 Monoclonal specifically detects C1qR1/CD93 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| C1qR1/CD93 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 22918 | |
| Purified recombinant fragment of human CD93 (AA: 474-535) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 68.6 kDa |
| 2F7D11 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| C1q receptor 1, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4 | |
| CD93 | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit