missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C22orf33 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C22orf33 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844995
|
Proteintech
26577-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834995
|
Proteintech
26577-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C22orf33 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O43247 | |
339669 | |
C22orf33 Fusion Protein Ag23900 | |
Primary | |
-20°C | |
TEX33 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C22orf33, cE81G9.2, EAN57, Protein EAN57 | |
TEX33 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |