missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C2orf67 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C2orf67 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802715
|
Proteintech
24183-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892705
|
Proteintech
24183-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C2orf67, also termed as chromosome 2 open reading frame 67, encodes a 705 amino-acid protein. It exists a variant, which encodes 987 amino-acid protein. The C2orf56 may express in lymphoid /immune and nervous system. The specific function of C2orf67 is still non-known.Spécification
C2orf67 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
A0AUZ9, Q5DTI6 | |
151050, 68691 | |
C2orf67 Fusion Protein Ag21471 | |
Primary | |
-20°C | |
KANSL1L |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C2orf67, KANSL1L | |
Kansl1l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |