missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C7orf30 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 22838-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832105

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

C7orf30
Polyclonal
Unconjugated
MALSU1
C7orf30, MALSU1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115416
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96EH3
MALSU1
C7orf30 Fusion Protein Ag18286
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions