missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C7orf47 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24214-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832735

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The function of this protein has not been specifically defined.
Spécification

Spécification

C7orf47
Polyclonal
Unconjugated
PPP1R35
C7orf47, UPF0683 protein C7orf47
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
221908
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8TAP8
PPP1R35
C7orf47 Fusion Protein Ag18340
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions