Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CA19-9/Sialyl Lewis a (GI Tumor Marker) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CA19-9/Sialyl Lewisa (GI Tumor Marker) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
146.88€ - 719.10€
Spécification
| Antigène | CA19-9/Sialyl Lewissuperscriptasuperscript (GI Tumor Marker) Ab-3 |
|---|---|
| Clone | 116-NS-19-9 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
12630187
|
Epredia™
MS-1811-S0 |
100 μL | Concentrated | ||||||
|
12640187
|
Epredia™
MS-1811-S1 |
500 μL | Concentrated |
642.00€ 590.29€ / 500µL Économisez 51.71€ 8% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12620187
|
Epredia™
MS-1811-S |
1 mL | Concentrated | ||||||
|
12610187
|
Epredia™
MS-1811-R7 |
7 mL | Prediluted | ||||||
Description
Host Species: Mouse
Clone: 116-NS-19-9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Sialic acid-containing residue of the monosialoganglioside
Immunogen: Human colon carcinoma cell line SW1116
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Cell membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
| CA19-9/Sialyl Lewissuperscriptasuperscript (GI Tumor Marker) Ab-3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG2a κ |
| 116-NS-19-9 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Oncogenesis | |
| Human colon carcinoma cell line SW1116 | |
| Primary |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.