Learn More
CA3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 3C10A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CA3 |
---|---|
Clone | 3C10A2 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828645
|
Proteintech
66608-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16818645
|
Proteintech
66608-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Carbonic anhydrase III (CAIII) is a member of carbonic anhydrase isozymes. These carbonic anhydrases are a class of metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide and are differentially expressed in a number of cell types. The expression of the CA3 gene is strictly tissue specific and present at high levels in skeletal muscle and much lower levels in cardiac and smooth muscle. A proportion of carriers of Duchenne muscle dystrophy have a higher CA3 level than normal.Spécification
CA3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CA III, CA3, CAIII, Car3, Carbonate dehydratase III, Carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III | |
Ca3 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
3C10A2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Porcine, Human, Rat, Mouse | |
P07451, P14141, P16015, Q5S1S4 | |
12350, 494016, 54232, 761 | |
CA3 Fusion Protein Ag7513 | |
Primary | |
-20°C | |
CA3 |