Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en plastique jetable (PTFE)
Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d’alimentation stériles, flexibles et à usage unique
293.27€ - 620.00€
Spécification
Type de produit | Aiguille d’alimentation vétérinaire souple et flexible |
---|---|
Matériau | PTFE |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de la bille | Jauge | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de la bille | Jauge | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17614825
|
Cadence Science™
9924 |
0,078 in | 18G | 3 in |
620.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15786118
|
Cadence Science™
9931 |
0,074 in | 20G | 1,2 in |
620.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15282035
|
Cadence Science™
9923 |
0,078 in | 18G | 2 in |
620.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15282065
|
Cadence Science™
9928 |
0,078 in | 18G | 1,5 in |
620.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16448213
|
Cadence Science™
9924 |
0,078 in | 18G | 3 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Non toxique, apyrogène
- La tubulure en PTFE est flexible et plus souple que les autres types de tubulure
- La faible friction protège les organes délicats
- Translucide pour une confirmation facile de l’administration des réactifs
- Connecteur Luer en plastique ; pointes en silicone souple
- Stérile, conditionné en sachets
- Cinq aiguilles par sachet, 20 sachets par boîte
Spécification
Aiguille d’alimentation vétérinaire souple et flexible | |
PTFE | |
Oui | |
Stérile |